Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T62405-25G T62405-5G
SIALT62405-25GEA 225 EUR
SIALT62405-25G SIALT62405-5G
Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluoracetat
Formel: C₂AgF₃O₂
Molecular Weight: 220,88 g/mol
MDL: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0