Isoamylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-3-Phenylpropensäureisoamylester, trans-Zimtsäureisopentylester, Isopentylcinnamat, trans-Zimtsäureisoamylester, (E)-3-Phenylpropensäureisoamylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W206318-10KG-K W206318-1KG-K
SIALW206318-10KG-KEA 1420 EUR
SIALW206318-10KG-K SIALW206318-1KG-K
Isoamylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Isoamylcinnamat
Formel: C₁₄H₁₈O₂
Molecular Weight: 218.3 g/mol
CAS-Nummer: 7779-65-9
EINECS: 231-931-2