Isoamylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-3-Phenylpropensäureisoamylester, trans-Zimtsäureisopentylester, Isopentylcinnamat, trans-Zimtsäureisoamylester, (E)-3-Phenylpropensäureisoamylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W206326-100G-K
W206326-1KG-K
W206326-5KG-K
SIALW206326-100G-KEA
158
EUR
SIALW206326-100G-K
SIALW206326-1KG-K
SIALW206326-5KG-K
Isoamylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Isoamylcinnamat
Formel:
C₁₄H₁₈O₂ Molecular Weight: 218.3 g/mol |
CAS-Nummer:
7779-65-9 EINECS: 231-931-2 |