Benzylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenylacrylsäurebenzylester, trans-Zimtsäurebenzylester, Cinnamsäurebenzylester, Zimtsäurebenzylester, 3-Phenylpropensäurebenzylester, (E)-Zimtsäurebenzylester, (E)-3-Phenylpropensäurebenzylester, trans-Cinnamsäurebenzylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W214205-10KG-K W214205-1KG-K W214205-5KG-K
SIALW214205-10KG-KEA 1050 EUR
SIALW214205-10KG-K SIALW214205-1KG-K SIALW214205-5KG-K
Benzylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Benzylcinnamat
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 238,29 g/mol
MDL: MFCD00004789
CAS-Nummer: 103-41-3
EINECS: 203-109-3