Ethylpelargonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nonansäureethylester, Ethylnonanoat, Pelargonsäuremthylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244708-1KG-K W244708-20KG-K W244708-9KG-K
SIALW244708-1KG-KEA 110 EUR
SIALW244708-1KG-K SIALW244708-20KG-K SIALW244708-9KG-K
Ethylpelargonat, Sigma-Aldrich®
Ethylpelargonat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Molecular Weight: 186.29 g/mol
MDL: MFCD00009570
CAS-Nummer: 123-29-5
EINECS: 204-615-7