Isopropylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-3-Phenylpropensäureisopropylester, trans-Zimtsäureisopropylester, (E)-3-Phenylpropensäureisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W293903-10KG-K W293903-1KG-K W293903-5KG-K
SIALW293903-10KG-KEA 1470 EUR
SIALW293903-10KG-K SIALW293903-1KG-K SIALW293903-5KG-K
Isopropylcinnamat, Sigma-Aldrich®
Isopropylcinnamat
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molecular Weight: 190.24 g/mol
MDL: MFCD00048292
CAS-Nummer: 7780-06-5
EINECS: 231-949-0