1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
SILS02525.1
SILS02525.10
SILS02525.25
SILNSILS02525.1EA
0
EUR
SILNSILS02525.1
SILNSILS02525.10
SILNSILS02525.25
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Formel:
C₁₀H₁₈Si₂ Molecular Weight: 194,42 g/mol |
MDL:
MFCD00009839 CAS-Nummer: 4526-07-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |