(Chlormethyl)dimethylchlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
CMDMCS, Chlor(chlormethyl)dimethylsilan
SILS04000.25
SILS04000.100
SILNSILS04000.25EA
0
EUR
SILNSILS04000.25
SILNSILS04000.100
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan
Formel:
C₃H₈Cl₂Si Molecular Weight: 143,09 g/mol |
MDL:
MFCD00000875 CAS-Nummer: 1719-57-9 EINECS: 217-006-6 UN: 2985 ADR: 3,II |