Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: (Trimethylsilyl)essigsäureethylester
SILS08900.10 SILS08900.25
SILNSILS08900.10EA 0 EUR
SILNSILS08900.10 SILNSILS08900.25
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Formel: C₇H₁₆O₂Si
MDL: MFCD00009172
CAS-Nummer: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
UN: 3272
ADR: 3,III