(Trimethylsilyl)essigsäure

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS18925.1 SILS18925.5 SILS18925.25
SILNSILS18925.1EA 0 EUR
SILNSILS18925.1 SILNSILS18925.5 SILNSILS18925.25
(Trimethylsilyl)essigsäure
(Trimethylsilyl)essigsäure
Formel: C₅H₁₂O₂Si
MDL: MFCD00042651
CAS-Nummer: 2345-38-2
EINECS: 219-067-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR