1-(Trimethylsilyl)-1-pentin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19980.5
SILS19980.25
SILNSILS19980.5EA
0
EUR
SILNSILS19980.5
SILNSILS19980.25
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin
Formel:
C₈H₁₆Si Molecular Weight: 140,3 g/mol |
MDL:
MFCD00077890 CAS-Nummer: 18270-17-2 |