Dichlorethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Vinylethyldichlorsilan
SILS21750.10
SILS21750.25
SILNSILS21750.10EA
0
EUR
SILNSILS21750.10
SILNSILS21750.25
Dichlorethylvinylsilan
Dichlorethylvinylsilan
Formel:
C₄H₈Cl₂Si Molecular Weight: 155.1 g/mol |
CAS-Nummer:
10138-21-3 EINECS: 233-384-5 |