1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-2-fluor-1-iodbenzol
249400250 249401000
ACRO249400250EA 59.6 EUR
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol 99+%
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300.9 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %