4-Brom-2-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A10228.22
A10228.09
A10228.14
A10228.22EA
107
EUR
A10228.22
A10228.09
A10228.14
4-Brom-2-fluoranilin ≥98%
4-Brom-2-fluoranilin
Purity: 98+%
CAS No.: 367-24-8
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 103-108°/13mm
Beilstein Reference: 2081089
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00010221
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190,01 g/mol Siedepunkt: 103…108 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010221 CAS-Nummer: 367-24-8 EINECS: 206-685-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |