4-Brom-2-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002190-100G 002190-250G 002190-1KG
FLUO002190-100GEA 60.9 EUR
FLUO002190-100G FLUO002190-250G FLUO002190-1KG
4-Brom-2-fluoranilin
4-Brom-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Siedepunkt: 75…80 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…42 °C
MDL: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III