1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
TL00418.1 TL00418.10
MAYBTL00418.1EA 0 EUR
MAYBTL00418.1 MAYBTL00418.10
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241.01 g/mol
Siedepunkt: 153
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9