1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001402-25G 001402-100G 001402-250G
FLUO001402-25GEA 55.4 EUR
FLUO001402-25G FLUO001402-100G FLUO001402-250G
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
ADR: 9,