1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 EUR
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241.01 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)