2,6-Dibrom-4-fluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1,3-Dibromo-5-fluoro-2-hydroxybenzene
FL13295.POR 013295-25G 013295-5G
CHMPFL13295.POREA 0 EUR
CHMPFL13295.POR FLUO013295-25G FLUO013295-5G
2,6-Dibrom-4-fluorphenol
2,6-Dibrom-4-fluorphenol
Formel: C₆H₃Br₂FO
Molecular Weight: 269,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002317
CAS-Nummer: 344-20-7
EINECS: 206-451-1