4-Brom-2-fluorphenol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene

293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 65.9 EUR
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Brom-2-fluorphenol 98%
4-Brom-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (7 mmHg)
Dichte: 1,74 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011722
CAS-Nummer: 2105-94-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR