4-Brom-2-fluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14 A10804.06 A10804.22
A10804.14EA 68 EUR
A10804.14 A10804.06 A10804.22
4-Brom-2-fluorphenol ≥97%
4-Brom-2-fluorphenol
Purity: 97+% CAS No.: 2105-94-4 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 1861281 MDL No.: MFCD00011722
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,744
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011722
CAS-Nummer: 2105-94-4