4-Brom-2-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
004233-100G 004233-25G
FLUO004233-100GEA 137 EUR
FLUO004233-100G FLUO004233-25G
4-Brom-2-fluorphenol
4-Brom-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011722
CAS-Nummer: 2105-94-4