2-Brom-5-fluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
A15064.06 A15064.14 AB114210.0100
A15064.06EA 37.1 EUR
A15064.06 A15064.14 ABCRAB114210.0100
2-Brom-5-fluorphenol ≥97%
2-Brom-5-fluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 147460-41-1 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 7915214 MDL No.: MFCD00040939
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C
Dichte: 1,717
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040939
CAS-Nummer: 147460-41-1