1-Brom-3-iodbenzol 98+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromoiodobenzene

249420100 249420500
ACRO249420100EA 59 EUR
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Brom-3-iodbenzol 98+%
1-Brom-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –9,3 °C
Dichte: 2,21 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001043
CAS-Nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR