1-Brom-3-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 77.1 EUR
A19596.14 A19596.22
1-Brom-3-iodbenzol ≥98%
1-Brom-3-iodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282.91 g/mol
Siedepunkt: 252 °C
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 2.219
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001043
CAS-Nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9