1-Brom-3-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Bromoiodobenzene
001125-100G 001125-25G
FLUO001125-100GEA 94.2 EUR
FLUO001125-100G FLUO001125-25G
1-Brom-3-iodbenzol
1-Brom-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282.91 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: –9.3 °C
Dichte: 2.21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001043
CAS-Nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9