2,4-Dibromanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13329.06 A13329.14 A13329.22
A13329.06EA 25.9 EUR
A13329.06 A13329.14 A13329.22
2,4-Dibromanilin ≥98%
2,4-Dibromanilin
Purity: 98+% CAS No.: 615-57-6 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 78-82° Boiling Point: 156°/24mm Beilstein Reference: 2206653 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007633
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Dichte: 2,297
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007633
CAS-Nummer: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III