2,4-Dibromanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
003660-25G 003660-100G
FLUO003660-25GEA 48.8 EUR
FLUO003660-25G FLUO003660-100G
2,4-Dibromanilin
2,4-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007633
CAS-Nummer: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III