2,5-Dibromanilin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

155030050 155030250
ACRO155030050EA 42.8 EUR
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromanilin 97%
2,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Flammpunkt: 109 °C
MDL: MFCD00007636
CAS-Nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR