2,6-Dibromanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L01285.04 L01285.09
L01285.04EA 29.4 EUR
L01285.04 L01285.09
2,6-Dibromanilin ≥97%
2,6-Dibromanilin
Purity: 97% CAS No.: 608-30-0 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 2207094 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007638
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007638
CAS-Nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III