2-Bromanilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 40.2 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromanilin 98%
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1,578 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007632
CAS-Nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR