3-Bromanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
003072-100G 003072-500G
FLUO003072-100GEA 55.2 EUR
FLUO003072-100G FLUO003072-500G
3-Bromanilin
3-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 251
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007757
CAS-Nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III