4-Bromanilin 96% pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
402871000
402875000
ACRO402871000EA
55
EUR
ACRO402871000
ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 230…250 °C Schmelzpunkt: 60…64 °C Dichte: 1,497 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007822 CAS-Nummer: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01388 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
GC | ≥95 % |