4-Bromanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
002472-250G 002472-1KG
FLUO002472-250GEA 67.8 EUR
FLUO002472-250G FLUO002472-1KG
4-Bromanilin
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388