2,4-Dibrom-6-nitroanilin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L20333.06 L20333.14
L20333.06EA 22.4 EUR
L20333.06 L20333.14
2,4-Dibrom-6-nitroanilin 99%
2,4-Dibrom-6-nitroanilin
Purity: 99% CAS No.: 827-23-6 Molecular Formula: C6H4Br2N2O2 Formula Weight: 295.92 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2805574
Formel: C₆H₄Br₂N₂O₂
Molecular Weight: 295,92 g/mol
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012107
CAS-Nummer: 827-23-6