1,4-Dibrom-2-nitrobenzol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dibromonitrobenzene
112860250
112861000
ACRO112860250EA
27.2
EUR
ACRO112860250
ACRO112861000
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol 97%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280,9 g/mol Schmelzpunkt: 81…85 °C Dichte: 2,374 g/cm³ |
MDL:
MFCD00007046 CAS-Nummer: 3460-18-2 EINECS: 222-404-8 UN: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 85 °C |
GC | ≥97.5 % |