1,4-Dibrom-2-nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dibromonitrobenzene
A10472.14
A10472.22
A10472.14EA
31.1
EUR
A10472.14
A10472.22
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol ≥99%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Purity: 99%
CAS No.: 3460-18-2
Molecular Formula: C6H3Br2NO2
Formula Weight: 280.91
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 1950425
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280,9 g/mol Schmelzpunkt: 82…85 °C Dichte: 2,374 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007046 CAS-Nummer: 3460-18-2 EINECS: 222-404-8 UN: 3077 ADR: 9,III |