1-Brom-2-nitrobenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11686.0B A11686.18 A11686.30
A11686.0BEA 776 EUR
A11686.0B A11686.18 A11686.30
1-Brom-2-nitrobenzol ≥99%
1-Brom-2-nitrobenzol
Purity: 99% CAS No.: 577-19-5 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2044109 UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007045
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 261 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007045
CAS-Nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III