1-Brom-3-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
160390250 160391000
ACRO160390250EA 68.6 EUR
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Brom-3-nitrobenzol 99%
1-Brom-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Dichte: 1,704 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024298
CAS-Nummer: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %