1-Brom-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 34.1 EUR
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Brom-4-nitrobenzol 98%
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007280
CAS-Nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %