1-Brom-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
A17705.06EA 25.8 EUR
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
1-Brom-4-nitrobenzol ≥98%
1-Brom-4-nitrobenzol
Purity: 98% CAS No.: 586-78-7 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 124-127° Boiling Point: 254-256° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007280
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 254…256 °C
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Dichte: 1,948
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007280
CAS-Nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III