1-Brom-2,4-dinitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22867.14
B22867.22
B22867.14EA
77.3
EUR
B22867.14
B22867.22
1-Brom-2,4-dinitrobenzol ≥98%
1-Brom-2,4-dinitrobenzol
Purity: 98%
CAS No.: 584-48-5
Molecular Formula: C6H3BrN2O4
Formula Weight: 247.01
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00041873
Formel:
C₆H₃BrN₂O₄ Molecular Weight: 247 g/mol Schmelzpunkt: 70…73 °C Dichte: >1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041873 CAS-Nummer: 584-48-5 EINECS: 209-539-8 UN: 3459 ADR: 6.1,III |