2,4-Dibromanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibrom-4-methoxybenzol
003063-100G 003063-500G
FLUO003063-100GEA 87.9 EUR
FLUO003063-100G FLUO003063-500G
2,4-Dibromanisol
2,4-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Molecular Weight: 265,93 g/mol
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
MDL: MFCD00000079
CAS-Nummer: 21702-84-1
EINECS: 244-536-5