Thielepape-Extraktionsapparate
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05370025 05370043 05370049 05405125 05405143 05405149
LENZ05370025EA 274 EUR
LENZ05370025 LENZ05370043 LENZ05370049 LENZ05405125 LENZ05405143 LENZ05405149
Thielepape-Extraktionsapparate
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance