2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
A19858.09 A19858.18
A19858.09EA 121 EUR
A19858.09 A19858.18
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol ≥98%
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol
Purity: 98+% CAS No.: 2674-34-2 Molecular Formula: C8H8Br2O2 Formula Weight: 295.96 Melting Point: 144-148° Beilstein Reference: 1953103
Formel: C₈H₈Br₂O₂
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025694
CAS-Nummer: 2674-34-2