2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
003694-25G 003694-100G
FLUO003694-25GEA 42.9 EUR
FLUO003694-25G FLUO003694-100G
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,445 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008355
CAS-Nummer: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7