Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3468 3461 3463 3431-11 3460A 3462 3464 3466 3431A 3460 3461A 3463A 3464A 3468A 3470
MLBP3468EA 165 EUR
MLBP3468 525-1500 525-1501 525-1511 MLBP3460A MLBP3462 MLBP3464 MLBP3466 MLBP3431A MLBP3460 MLBP3461A MLBP3463A MLBP3464A MLBP3468A MLBP3470
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
Polypropylen, Natur oder Braun
  • Der O-Ring in der Schraubkappe verhindert Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Das robuste Design und die Materialauswahl der Mikroröhrchen eignen sich gut für die Arbeit mit biologischen Stoffen und bieten reichhaltige Funktionen, einschließlich ultra klarer Röhrchen mit Außengewinde und UV-schützende braune Röhrchen.