4-Bromveratrol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
107540250
107541000
107540050
ACRO107540250EA
60.1
EUR
ACRO107540250
ACRO107541000
ACRO107540050
4-Bromveratrol 97%
4-Bromveratrol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molecular Weight: 217,06 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Dichte: 1,5 g/cm³ Flammpunkt: 109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008381 CAS-Nummer: 2859-78-1 EINECS: 220-677-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |