Saugflaschen, enghalsig, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT247015409EA 50.67 EUR
SCOT247015409 215-1005 SCOT247016302 SCOT247014404
Saugflaschen, enghalsig, DURAN®
Flaschen Abklärflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
Flaschen, Enghals, ungeschliffener Hals, mit Bodentubus.
Mit aufgedruckter Rückverfolgungscode (Chargenkennung).