5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3,4,5-trimethoxybenzol
B24872.06 B24872.14 B24872.22
B24872.06EA 38.7 EUR
B24872.06 B24872.14 B24872.22
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol ≥97%
5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol
Purity: 97% CAS No.: 2675-79-8 Molecular Formula: C9H11BrO3 Formula Weight: 247.10 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00017169
Formel: C₉H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 247,09 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017169
CAS-Nummer: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9